Läs mer
cis-3-Hexen-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-3-Hexen-1-ol |
| CAS | 928-96-1 |
| Molekylformel | C6 H12 O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 3-Hexen-1-ol, (Z)- (8CI), 3-Hexen-1-ol, cis- (5CI), (3Z)-3-Hexen-1-ol, (3Z)-Hexenol, (Z)-3-Hexen-1-ol, (Z)-3-Hexenol, (Z)-Hex-3-en-1-ol, 3Z-Hexen-1-ol, 3Z-Hexen-1-ol, Blaetteralkohol, ENT 25091, Folic alcohol, Green leaf alcohol, Leaf alcohol, cis-1-Hydroxy-3-hexene, cis-3-Hexen-1-ol, cis-3-Hexene-1-ol, cis-3-Hexenol, cis-3-Hexenyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3- |
| LEDER | CC\C=C/CCO |
| IUPAC-namn | (Z)-hex-3-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.16 |
| Formel vikt | 100.0888 |