missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

cis-3-Hexenal Solution (~50% in Triacetin), TRC

Produktkod. 30010316
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010316 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30010316 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH294815500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material cis-3-Hexenal
CAS 6789-80-6
Analyt- eller komponentnamn cis-3-Hexenal
Frakt skick Blue Ice
Molekylformel C6 H10 O
InChI formel InChI=1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
Lösningstyp Single Solution
LEDER CC\C=C/CC=O
IUPAC-namn (Z)-hex-3-enal
Lösningsmedel eller matris Triacetin
Industry Type Forensics
Molekylvikt (g/mol) 98.14
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 98.0732
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.