Läs mer
cis-3-Hexenyl acetate, 98+%
Produktkod. 11443977
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443977 100 g 100g
11433977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11443977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19380.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3681-71-8 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3681-71-8
Molekylformel C8H14O2
Molekylvikt (g/mol) 142.198
MDL-nummer MFCD00036563
InChI-nyckel NPFVOOAXDOBMCE-PLNGDYQASA-N
Synonym cis-3-hexenyl acetate, z-3-hexenyl acetate, z-hex-3-enyl acetate, 3-hexenylacetate, cis-3-hexenyl ethanoate, cis-3-hexen-1-yl acetate, leaf acetate, 3-hexen-1-ol, acetate, z, cis-3-hexenol acetate, 3z-hex-3-en-1-yl acetate
PubChem CID 5363388
ChEBI CHEBI:61316
IUPAC-namn [(Z)-hex-3-enyl]acetat
LEDER CCC=CCCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-3-Hexenyl acetate
Densitet 0.899
Kokpunkt 169°C
Flampunkt 59°C (138°F)
Brytningsindex 1.427
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1721854
Formel vikt 142.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.