Läs mer
cis-3-Hexenyl Salicylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-3-Hexenyl Salicylate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O3/c1-2-3-4-7-10-16-13(15)11-8-5-6-9-12(11)14/h3-6,8-9,14H,2,7,10H2,1H3/b4-3- |
| Formel vikt | 220.1099 |