Läs mer
cis-3-metoxicyklohexylaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30479057
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30479057 50 mg
1 options
Produktkod. 30479057 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32980850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-3-Methoxy-cyclohexylamine Hydrochloride
CAS 1067908-67-1
Molekylformel C7H15NO . HCl
Kvantitet 50 mg
Synonym Cyclohexanamine, 3-methoxy-, hydrochloride (1:1), (1R,3S)-rel- (ACI), cis-3-Methoxycyclohexanamine hydrochloride, rel-(1R,3S)-3-Methoxycyclohexanamine monohydrochloride, cis-3-Methoxy-cyclohexylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H15NO.ClH/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7;/h6-7H,2-5,8H2,1H3;1H/t6-,7+;/m1./s1
LEDER Cl.CO[C@H]1CCC[C@@H](N)C1
IUPAC-namn (1R,3S)-3-metoxycyklohexan-1-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 165.66
Formel vikt 165.092