missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
cis-3-Methyl-4-octanolide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4R,5R)-5-butyl-4-methyloxolan-2-one |
| CAS | 55013-32-6 |
| Molekylformel | C9 H16 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | rel-(4R,5R)-5-Butyl-4-methyldihydrofuran-2(3H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O2/c1-3-4-5-8-7(2)6-9(10)11-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1 |
| LEDER | CCCC[C@H]1OC(=O)C[C@H]1C |
| IUPAC-namn | (4R,5R)-5-butyl-4-methyloxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.222 |
| Formel vikt | 156.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?