Läs mer
cis-3-Nonen-1-ol, 97%
Produktkod. p-7023865
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413448 5 g 5g
11423448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17846.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 10340-23-5 | C9H18O | 142.242 g/mol
Used as flavoring agent for fresh, tropical, melon notes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used as flavoring agent for fresh, tropical, melon notes.
Solubility
Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Notes
Store in a tightly closed container in a cool, dry, well-ventilated area. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10340-23-5
Molekylformel C9H18O
Molekylvikt (g/mol) 142.242
MDL-nummer MFCD00010314
InChI-nyckel IFTBJDZSLBRRMC-SREVYHEPSA-N
Synonym cis-3-nonen-1-ol, z-non-3-en-1-ol, z-3-nonen-1-ol, 3-nonen-1-ol, z, unii-w8g7341qj8, z-3-nonenol, 3z-nonen-1-ol, 3z-3-nonen-1-ol, 3z-non-3-en-1-ol, 3 z ?-?nonenol
PubChem CID 5364631
IUPAC-namn (Z)-non-3-en-1-ol
LEDER CCCCCC=CCCO
Spezifikation
Kemiskt namn eller material cis-3-Nonen-1-ol
Densitet 0.847
Kokpunkt 107°C to 109°C (20 mmHg)
Flampunkt 95°C (203°F)
Brytningsindex 1.45
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vikt 142.24
Procent renhet 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.