Läs mer
cis-3-Nonene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-3-Nonene |
| CAS | 20237-46-1 |
| Molekylformel | C9 H18 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Nonene','(3Z)-, 3-Nonene','(Z)- (8CI), (3Z)-3-Nonene, (Z)-3-Nonene, cis-3-Nonene, γ-cis-Nonene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h5,7H,3-4,6,8-9H2,1-2H3/b7-5- |
| LEDER | CCCCC\C=C/CC |
| IUPAC-namn | (Z)-non-3-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.24 |
| Formel vikt | 126.1409 |