Läs mer
cis-3-Nonene, TRC
Produktkod. 30472299
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30472299 50 mg
1 options
Produktkod. 30472299 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN64959550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-3-Nonene
CAS 20237-46-1
Molekylformel C9 H18
Kvantitet 50 mg
Synonym 3-Nonene','(3Z)-, 3-Nonene','(Z)- (8CI), (3Z)-3-Nonene, (Z)-3-Nonene, cis-3-Nonene, γ-cis-Nonene
InChI formel InChI=1S/C9H18/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h5,7H,3-4,6,8-9H2,1-2H3/b7-5-
LEDER CCCCC\C=C/CC
IUPAC-namn (Z)-non-3-ene
Molekylvikt (g/mol) 126.24
Formel vikt 126.1409