Läs mer
cis-3-Octen-1-ol, 95%
Produktkod. 11499316
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499316 10 g 10g
11409326 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499316 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19014.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20125-84-2 | C8H16O | 128.215 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20125-84-2
Molekylformel C8H16O
Molekylvikt (g/mol) 128.215
MDL-nummer MFCD00014062
InChI-nyckel YDXQPTHHAPCTPP-WAYWQWQTSA-N
Synonym cis-3-octen-1-ol, z-3-octen-1-ol, z-oct-3-en-1-ol, 3-octen-1-ol, z, unii-34a1x2y8m9, 3z-octen-1-ol, 3z-3-octen-1-ol, 3-octenol, cis, fema no. 3467, 3-octen-1-ol, 3z
PubChem CID 5364519
IUPAC-namn (Z)-okt-3-en-1-ol
LEDER CCCCC=CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-3-Octen-1-ol
Densitet 0.85
Kokpunkt 88°C to 89°C (15 mmHg)
Flampunkt 82°C (179°F)
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 10 g
Beilstein 1720075
Formel vikt 128.22
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.