Läs mer
Thermo Scientific Chemicals cis-4,7,10,13,16,19-dokosahexaensyra, 98 %
Produktkod. 11904971 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11904971 1 g Glasflaska 1g
11914971 100 mg Glasflaska 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11904971 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 427640010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6217-54-5 | C22H32O2 | 328.49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6217-54-5
Molekylformel C22H32O2
Molekylvikt (g/mol) 328.49
InChI-nyckel MBMBGCFOFBJSGT-OBOJEMQYSA-N
PubChem CID 57417355
IUPAC-namn (4E,7E,10E,13E,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaensyra
LEDER CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
Smältpunkt -44°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Flampunkt 62°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2CHCH)6CH2CH2COOH
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 3443
Synonym cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid, 4,7,10,13,16,19-cis-docosahexaenoic acid, cis-4, 7, 10, 13, 16, 19-docosahexaenoic acid, 4z-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid
Formel vikt 328.49
Procent renhet 98%
Fysisk form Olja
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.