Läs mer
cis-4,7,10,13,16,19-dokosahexaensyra,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11451331 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451331 10 mg 10mg
11461331 25 mg 25mg
11471331 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11451331 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215909710
Kemiska identifierare
CAS 6217-54-5
Molekylformel C22H32O2
Molekylvikt (g/mol) 328.496
MDL-nummer MFCD00065722
InChI-nyckel MBMBGCFOFBJSGT-OBOJEMQYSA-N
PubChem CID 57417355
IUPAC-namn (4E,7E,10E,13E,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaensyra
LEDER CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic Acid
Färg Färglös
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 10 mg
Synonym cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid, 4,7,10,13,16,19-cis-docosahexaenoic acid, cis-4, 7, 10, 13, 16, 19-docosahexaenoic acid, 4z-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid
Formel vikt 328.5
Fysisk form Vätska