Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic Acid |
| Färg | Färglös |
| Analysprocentintervall | ≥98% |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid, 4,7,10,13,16,19-cis-docosahexaenoic acid, cis-4, 7, 10, 13, 16, 19-docosahexaenoic acid, 4z-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid |
| Formel vikt | 328.5 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Kvalitet | Not Available |
| Fysisk form | Vätska |