Läs mer
cis-4-Amino-N-Boc-L-proline methyl ester hydrochloride, 97%
Produktkod. 15440076
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440076 1 g 1g
15460076 250 mg 250mg
15450076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15440076 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52731.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 171110-72-8 | C11H21ClN2O4 | 280.75 g/mol
cis-4-amino-N-Boc-L-prolinmetylesterhydroklorid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
cis-4-amino-N-Boc-L-prolinmetylesterhydroklorid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 171110-72-8
Molekylformel C11H21ClN2O4
Molekylvikt (g/mol) 280.75
MDL-nummer MFCD03787927
InChI-nyckel KFYCQKLSGMAVQH-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl 2s,4s-1-boc-4-aminopyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, 2s,4s-1-tert-butyl 2-methyl 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-cis-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride, 2s,4s-1-boc-4-amino pyrrolidine-2-carboxylic acid methylester-hcl, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4s-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-cis-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride salt, 1-tert-butyl 2-methyl cis-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, 2s,4s-1-boc-4-amino pyrrolidine-2-carboxylic acid methylester hydrochloride, 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylatehydrochloride, s,s-1-boc-4-aminoproline methyl ester hydrochloride
PubChem CID 17998957
LEDER Cl.COC(=O)C1CC(N)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-4-Amino-N-Boc-L-proline methyl ester hydrochloride
Smältpunkt ∽185°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Optisk rotation −40° (c=2 in Methanol)
IUPAC-namn 1-O-tert-butyl-2-O-metyl (2S,4S)-4-aminopyrrolidin-1,2-dikarboxylat;hydroklorid
Formel vikt 280.75
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.