Läs mer
cis-4-aminocyklohexankarboxylsyra, 97 %
Produktkod. 11406460
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11406460 1 g 1g
11416460 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11406460 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27567.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3685-23-2 | C7H13NO2 | 143,186 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3685-23-2
Molekylformel C7H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 143.186
MDL-nummer MFCD00191730
InChI-nyckel DRNGLYHKYPNTEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-4-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-4-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-4-aminocyclohexane carboxylic acid, cis-4-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-amino-cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-aminocyclohexanecarboxylicacid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-amino-, trans, trans-4-aminocyclohexane carboxylic acid, 1s,4s-4-aminocyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 171560
IUPAC-namn 4-aminocyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER C1CC(CCC1C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Smältpunkt 299 °C till 301 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 143.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.