Läs mer
cis-4-aminocyklohexanekarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30357691
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30357691 5 g
1 options
Produktkod. 30357691 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4974055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid
CAS 3685-23-2
Molekylformel C7 H13 N O2
Kvantitet 5 g
Synonym (cis-4-Carboxycyclohexyl)amine, (±)-cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid, 1,4-cis-Aminocyclohexanecarboxylic Acid, UK 22314, cis-4-Aminocyclohexane-1-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H13NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10)
LEDER NC1CCC(CC1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-aminocyklohexan-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 143.184
Formel vikt 143.095