Läs mer
cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride, Mikromol
Produktkod. 30051690
Change view
Kvantitet:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051690 25 mg
30462148 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051690 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0005.070025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
CAS 56239-26-0
Analyt- eller komponentnamn cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H13 N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H13NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6+;
LEDER Cl.N[C@@H]1CC[C@H](O)CC1
IUPAC-namn 4-aminocyclohexan-1-ol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 151.63
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 151.0764 g/mol