missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

cis-4-(Boc-amino)cyklohexanmetylamin, 97 %

Produktkod. p-7041462
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498738 250 mg 250mg
15488738 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15498738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62187.MD
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 509143-00-4 | C12H24N2O2 | 228,336 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 509143-00-4
Molekylformel C12H24N2O2
Molekylvikt (g/mol) 228.336
MDL-nummer MFCD03844602
InChI-nyckel NVQFOBONHIXDOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl trans-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminomethylcyclohexylcarbamate, tert-butyl n-1r,4r-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl trans-4-aminomethylcyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, cis-4-boc-amino cyclohexylmethylamine, tert-butyl trans-4-aminomethylcyclohexylcarbamate, trans-4-boc-amino cyclohexylmethylamine, tert-butyl 4-aminomethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 2756045
IUPAC-namn tert-butyl N-[4-(aminometyl)cyklohexyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CN

Specifikationer

Kemiskt namn eller material cis-4-(Boc-amino)cyclohexanemethylamine
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 228.33
Procent renhet 97%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.