Läs mer
cis-4-(Boc-amino)cyklohexanol, 97 %
Produktkod. 15428788
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428788 1 g 1g
15448788 250 mg 250mg
15438788 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15428788 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62238.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 167081-25-6 | C11H21NO3 | 215,29 g/mol
cis-4-(Boc-amino)cyklohexanol används som ett reagens för att syntetisera pyrazolo[3,4-d]pyrimidiner, föreningar som potentiellt fungerar som antiinflammatoriska och antitumörmedel
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar cis-4
-(Boc-amino)cyklohexanol används som reagens för att
syntetisera pyrazolo
[3,4-d]pyrimidiner, föreningar som potentiellt fungerar som antiinflammatoriska och antitumörmedel. Löslighet
Anmärkningar
Något lösligt i vatten Håll behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 167081-25-6
Molekylformel C11H21NO3
Molekylvikt (g/mol) 215.29
MDL-nummer MFCD03844613,MFCD03844614,MFCD06658349
InChI-nyckel DQARDWKWPIRJEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-boc-aminocyclohexanol, tert-butyl 4-hydroxycyclohexyl carbamate, boc-trans-4-aminocyclohexanol, 4-boc-amino cyclohexanol, tert-butyl trans-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexylcarbamate, trans-n-boc-4-amino-cyclohexanol, 4-n-boc-amino-cyclohexanol, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexyl carbamate
PubChem CID 1514287
IUPAC-namn tert-butyl N-(4-hydroxicyklohexyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water
Formel vikt 215.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.