Läs mer
cis-4-(Boc-amino)cyklohexylamin, 97 %
Produktkod. 15449368
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15449368 5 g 5g
15439368 1 g 1g
15459368 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15449368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62925.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
CAS: 247570-24-7 | C11H22N2O2 | 214,309 g/mol
cis-4-(Boc-amino)cyklohexylamin kan användas inom agrokemiskt, farmaceutiskt och färgämnesområdet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
cis-4-(Boc-amino)cyklohexylamin kan användas inom agrokemiska, farmaceutiska och färgämnesområden.
Löslighet Löslig i metanol, etylacetat och svagt löslig
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 247570-24-7
Molekylformel C11H22N2O2
Molekylvikt (g/mol) 214.309
MDL-nummer MFCD03844604
InChI-nyckel FEYLUKDSKVSMSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-n-boc-1,4-cyclohexanediamine, n-boc-trans-1,4-cyclohexanediamine, 1-n-boc-cis-1,4-cyclohexyldiamine, tert-butyl 4-aminocyclohexyl carbamate, n-boc-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl n-4-aminocyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminocyclohexyl carbamate, 1-boc-amino-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl 4-aminocyclohexylcarbamate, cis-n-boc-1,4-cyclohexanediamine
PubChem CID 2756050
IUPAC-namn tert-butyl-N-(4-aminocyklohexyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-4-(Boc-amino)cyclohexylamine
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol,ethyl acetate and Slightly soluble in water.
Formel vikt 214.3
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.