Läs mer
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, 98%
Produktkod. 11337406
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337406 100 g 100g
11327406 25 g 25g
11347406 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337406 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09392.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2305-26-2 | C8H10O4 | 170.164 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2305-26-2
Molekylformel C8H10O4
Molekylvikt (g/mol) 170.164
MDL-nummer MFCD00070482
InChI-nyckel ILUAAIDVFMVTAU-OLQVQODUSA-N
Synonym cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, 1r,2s-rel-cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid, 1r,2s-cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid, 4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, cis, cis-delta4-tetrahydrophthalic acid, 4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, 1r,2s-rel, rel-1r,2s-cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid, 1r,2s-rel-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, cis-.delta.4-tetrahydrophthalic acid, cis-.delta.4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
PubChem CID 504243
IUPAC-namn (1S,2R)-cyklohex-4-en-1,2-dikarboxylsyra
LEDER C1C=CCC(C1C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
Smältpunkt 165°C to 170°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2050419
Formel vikt 170.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.