Läs mer
cis-4-cyklohexen-1,2-dikarboxylsyraanhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11479407
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479407 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11479407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21431.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 935-79-5 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
CAS 935-79-5
Smältpunkt 97 °C till 103 °C
Molekylformel C8H8O3
MDL-nummer MFCD00005916
Kvantitet 250 g
Beilstein 82341
Känslighet Känslig för fukt
Synonym cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3ar,7as-rel-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, unii-w9q4666nos, cis-3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 3ar,7as-rel, 1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, cis, 3ar,7as-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, tetrahydrophthalic anhydride, cis, 3as,7ar-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
InChI-nyckel KMOUUZVZFBCRAM-OLQVQODUSA-N
LEDER C1C=CCC2C1C(=O)OC2=O
IUPAC-namn (3aS,7aR)-3a,4,7,7a-tetrahydro-2-bensofuran-1,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 152.149
PubChem CID 98495
Formel vikt 152.15
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.