missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

cis-4-Decen-1-ol, TRC

Produktkod. 30353683
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30353683 5 g
30358716 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30353683 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2256305G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 57074-37-0
Molekylformel C10H20O
Molekylvikt (g/mol) 156.27
Synonym (Z)-4-Decen-1-ol, (4Z)-4-Decen-1-ol, cis-4-Decenol, (Z)-Dec-4-en-1-ol
IUPAC-namn (Z)-dec-4-en-1-ol
LEDER CCCCC\C=C/CCCO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material cis-4-Decen-1-ol
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,11H,2-5,8-10H2,1H3/b7-6-
Formel vikt 156.1514
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.