missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
cis-4-Decen-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-4-Decen-1-ol |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,11H,2-5,8-10H2,1H3/b7-6- |
| Formel vikt | 156.1514 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?