Läs mer
cis-4-decenal, 95 %
Product Code. 11352496
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11352496 5 g 5g
11342496 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11352496 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L06382.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Add to basket
CAS: 21662-09-9 | C10H18O | 154,253 g/mol
cis-4-Decenal är lämplig för användning som standardförening för att undersöka frisättningen av luktämnen i hydrokolloidmodellsystem som innehåller original eller regio-selektivt karboxylerad cellulosa vid olika pH-värden med hjälp av statisk gaskromatografisk (SHS-GC) analys. Den kan användas som standard för standardisering av 9-decenal genom gaskromatografi. Det kan användas vid framställning av cis-4-decenol. Det har identifierats som en av de flyktiga biologiska markörerna för gråmögelinfektioner (Botrytis cinerea) i jordgubbar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
cis-4-Decenal är lämplig för användning som standardförening för att undersöka frisättningen av luktämnen i hydrokolloidmodellsystem som innehåller original eller regio-selektivt karboxylerad cellulosa vid olika pH-värden med hjälp av statisk gaskromatografisk (SHS-GC) analys. Den kan användas som standard för standardisering av 9-decenal genom gaskromatografi. Det kan användas vid framställning av cis-4-decenol. Det har identifierats som en av de flyktiga biologiska markörerna för gråmögelinfektioner (Botrytis cinerea) i jordgubbar.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21662-09-9
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.253
MDL-nummer MFCD00007024
InChI-nyckel CWRKZMLUDFBPAO-VOTSOKGWSA-N
Synonym trans-4-decen-1-al, trans-4-decenal, e-4-decenal, e-dec-4-enal, 4-decenal, e, 4-decenal, unii-kz74b5801j, 4-decene-1-al, dec-4-enal, fema no. 3264
PubChem CID 5702654
IUPAC-namn (E)-dec-4-enal
LEDER CCCCCC=CCCC=O
Specifications
Kemiskt namn eller material cis-4-Decenal
Densitet 0.857
Kokpunkt 78 °C till 80 °C (10 mmHg)
Flampunkt 81 °C (177 °F)
Brytningsindex 1.444
Kvantitet 5 g
Beilstein 2323646
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 154.25
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.