Läs mer
cis-4-Decenal, TRC
Produktkod. 30359758
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359758 50 mg
30360187 500 mg
30355965 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30359758 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC47583050MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21662-09-9
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.24
IUPAC-namn (Z)-dec-4-enal
LEDER CCCCC\C=C/CCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-4-Decenal
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
Formel vikt 154.1358