Läs mer
cis-4-decenal, TRC
Produktkod. 30360187
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360187 500 mg
30359758 50 mg
30355965 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30360187 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC475830500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21662-09-9
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.24
IUPAC-namn (Z)-dec-4-enal
LEDER CCCCC\C=C/CCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-4-Decenal
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
Formel vikt 154.1358