Läs mer
cis-4-heptenal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10247560 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10247560 10 mL Glasflaska 10ml
1 options
Produktkod. 10247560 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 298220100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 6728-31-0 | C7H12O | 112,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-4-Heptenal
Namnnotering 96%
CAS 6728-31-0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8490g/mL, 0.849
Kokpunkt 46,0 °C (13,0 mmHg)
Flampunkt 37 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H12O
Linjär formel CH3CH2CH=CHCH2CH2CHO
Brytningsindex 1,4320 till 1,4360
MDL-nummer MFCD00014682
Kvantitet 10 mL
Synonym cis-4-heptenal, cis-4-hepten-1-al, z-hept-4-enal, z-4-heptenal, 4-heptenal, z, z-4-hepten-1-al, hept-cis-4-enal, unii-5bj99wwp64, 4-z-heptenal, hept-4 z-enal
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, propylenglykol
InChI-nyckel VVGOCOMZRGWHPI-ARJAWSKDSA-N
LEDER CCC=CCCC=O
IUPAC-namn (Z)-hept-4-enal
Molekylvikt (g/mol) 112.17
PubChem CID 5362814
Formel vikt 112.17
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • cis-4-Heptenal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.