Läs mer
cis-4-Heptenal, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | cis-4-Heptenal |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3- |
| Formel vikt | 112.0888 |