Läs mer
cis-4-Heptenal, TRC
Produktkod. 30394395
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30394395 25 g
30390320 100 g
30400827 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30394395 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH28221025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6728-31-0
Molekylformel C7H12O
Molekylvikt (g/mol) 112.17
Synonym (4Z)-4-Heptenal, (Z)-4-Heptenal, (4Z)-Heptenal, (Z)-4-Heptenal, 4-cis-Heptenal
IUPAC-namn (Z)-hept-4-enal
LEDER CC\C=C/CCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-4-Heptenal
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
Formel vikt 112.0888