Läs mer
cis-4-Heptenal, TRC
Produktkod. 30400827
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30400827 5 g
30390320 100 g
30394395 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30400827 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2822105G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6728-31-0
Molekylformel C7H12O
Molekylvikt (g/mol) 112.17
Synonym (4Z)-4-Heptenal, (Z)-4-Heptenal, (4Z)-Heptenal, (Z)-4-Heptenal, 4-cis-Heptenal
IUPAC-namn (Z)-hept-4-enal
LEDER CC\C=C/CCC=O
Specifications
Kemiskt namn eller material cis-4-Heptenal
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
Formel vikt 112.0888