Läs mer
cis-4-hexen-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11419536
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419536 5 g 5g
11429536 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419536 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19266.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 928-91-6 | C6H12O | 100.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 928-91-6
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.16
MDL-nummer MFCD00148974,MFCD00009713
InChI-nyckel VTIODUHBZHNXFP-IHWYPQMZSA-N
Synonym cis-4-hexen-1-ol, z-hex-4-en-1-ol, z-4-hexen-1-ol, 4z-hex-4-en-1-ol, 4-hexen-1-ol, z, unii-780wma6j84, e-4-hexenol, cis-1-hydroxy-4-hexene, cis-4-hexene-1-ol, 4z-4-hexen-1-ol #
PubChem CID 5365589
IUPAC-namn (Z)-hex-4-en-1-ol
LEDER C\C=C/CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-4-Hexen-1-ol
Kokpunkt 158°C
Flampunkt 65°C (149°F)
Odör Pleasant
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1987
Formel vikt 100.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.