Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-4-Hexen-1-ol |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 0.8570g/mL, 0.857 |
| Kokpunkt | 70°C (28.0 mmHg) |
| Flampunkt | 65°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 96% min. (GC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Kvantitet | 5 mL |
| IUPAC-namn | (4Z)-hex-4-en-1-ol |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- cis-4-Hexen-1-ol, 97%