Läs mer
Thermo Scientific Chemicals cis-4-hydroxi-D-prolin, 99 %
Produktkod. 10694092 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10694092 1 g Glasflaska 1g
10404395 250 mg Glasflaska 250mg
10137853 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10694092 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 204910010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 SEK
    931.65 SEK / 1g
    Save 118.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2584-71-6 | C5H9NO3 | 131,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2584-71-6
Molekylformel C5H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 131.13
MDL-nummer MFCD00005252
InChI-nyckel PMMYEEVYMWASQN-QWWZWVQMSA-N
Synonym cis-4-hydroxy-d-proline, h-d-cis-hyp-oh, 2r,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, d-cis-hydroxyproline, d-allo-hydroxyproline, d-proline, 4-hydroxy-, 4r, 4r-4-hydroxy-d-proline, d-cis-4-hydroxyproline, cis-4-hydroxy-d-prolin, 2r,4r-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 440014
ChEBI CHEBI:16231
IUPAC-namn (2R,4R)-4-hydroxipyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER O[C@H]1CN[C@H](C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-4-Hydroxy-D-proline
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Beilstein 22, I, 546
Specifik rotation +56° till +60° (24 °C, 589 nm) (c=2, vatten)
Merck Index 10, 4762
Specifikt rotationsförhållande +58° (24 °C c=2, vatten)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 131.13
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.