Läs mer
cis-4-hydroxy-L-prolin, 99 %
Produktkod. 11382159
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11382159 1 g 1g
15483627 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382159 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27194.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 618-27-9 | C5H9NO3 | 131,13 g/mol
cis-4-Hydroxy-L-prolin (CHP) är en prolinanalog som hämmar kollagensyntesen och har använts som en anticancerförening. CHP blockerade myotubbildning och uttryck av tung sarkomerisk myosinkedja i murina C2C12-skelettmuskelceller. CHP hämmade proliferation av murin Panc02 pankreascancercellinje3 och pankreascancercellinje DSL6A från råtta. cis-4-hydroxi-L-prolin och andra hydrosyl-L-proliner är viktiga mellanprodukter för kiral syntes av potentiella läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 618-27-9
Molekylformel C5H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 131.13
MDL-nummer MFCD00064319,MFCD00064320
InChI-nyckel PMMYEEVYMWASQN-IMJSIDKUSA-N
Synonym cis-4-hydroxy-l-proline, 2s,4s-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, l-hydroxyproline, l-allohydroxyproline, allo-4-hydroxy-l-proline, cis-4-hydroxyproline, 4s-4-hydroxy-l-proline, l-cis-4-hydroxyproline, l-allo-hydroxyproline, l-proline, 4-hydroxy-, 4s
PubChem CID 440015
ChEBI CHEBI:28397
IUPAC-namn (2S,4S)-4-hydroxipyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER O[C@@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-4-Hydroxy-L-proline
Smältpunkt ∽250 °C (dekomposition)
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 131.13
Optisk rotation −59° (c=2 i vatten)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.