Learn More
cis-4-Hydroxy-L-proline methyl ester hydrochloride, 95%
Product Code. 15417366
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15417366 250 mg 250mg
15407366 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15417366 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H62384.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40126-30-5 | C6H12ClNO3 | 181.616 g/mol
cis-4-hydroxi-L-prolin metylester hydroklorid är en mellanprodukt i farmaceutiska och organiska synteser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
cis-4-hydroxi-L-prolin metylester hydroklorid är en mellanprodukt i farmaceutiska och organiska synteser.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 40126-30-5
Molekylformel C6H12ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 181.616
MDL-nummer MFCD00237835
InChI-nyckel KLGSHNXEUZOKHH-FHAQVOQBSA-N
Synonym methyl 2s,4s-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, cis-4-hydroxy-l-proline methyl ester hydrochloride, 2s,4s-methyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, 2s,4s-methyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate-hcl, 2s,4s-methyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hcl, l-proline, 4-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, 4s, h-cis-hyp-ome hcl, h-cis-hyp-ome . hcl, cis-4-hydroxyproline methyl ester hcl salt, methylcis-4-hydroxy-l-prolinehydrochloride
PubChem CID 12764092
IUPAC-namn metyl (2S,4S)-4-hydroxipyrrolidin-2-karboxylat;hydroklorid
LEDER COC(=O)C1CC(CN1)O.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material cis-4-Hydroxy-L-proline methyl ester hydrochloride
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 181.62
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.