Läs mer
cis-4-Hydroxy-L-proline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-4-Hydroxy-L-proline |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4-/m0/s1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 131.0582 |
| Frakt skick | Room Temperature |