Läs mer
cis-4-hydroxy-L-prolin, TRC
Produktkod. 30401508
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30401508 100 mg
30389328 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30401508 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH952375100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 618-27-9
Molekylformel C5H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 131.13
Synonym (4S)-4-Hydroxy-L-proline, (2S,4S)-4-Hydroxyproline, (S)-Allo-hydroxyproline, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic Acid, L-Allohydroxyproline, cis-4-Hydroxyproline, cis-Hydroxyproline
IUPAC-namn (2S,4S)-4-hydroxypyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER O[C@@H]1CN[C@H](C(O)=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-4-Hydroxy-L-proline
InChI formel InChI=1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4-/m0/s1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 131.0582