Läs mer
cis-4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane |
| CAS | 3674-21-3 |
| Molekylformel | C5H10O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | rel-(2R,4S)-2-Methyl-1,3-dioxolane-4-methanol, cis-2-Methyl-1,3-dioxolane-4-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3/c1-4-7-3-5(2-6)8-4/h4-6H,2-3H2,1H3/t4-,5+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1OC[C@@H](CO)O1 |
| IUPAC-namn | ((2S,4R)-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.13 |
| Formel vikt | 118.06 |