Läs mer
cis-4-isopropylcyklohexankarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15407616
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407616 250 mg 250mg
15499098 1 g 1g
15409108 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15407616 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62594.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7084-93-7 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7084-93-7
Molekylformel C10H18O2
Molekylvikt (g/mol) 170.25
MDL-nummer MFCD04004145,MFCD01734696,MFCD19706019
InChI-nyckel YRQKWRUZZCBSIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-isopropylcyclohexanecarboxylic acid, trans-4-isopropylcyclohexane carboxylic acid, 4-isopropylcyclohexanecarboxylic acid, hexahydrocumic acid, isopropyl-cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-isopropylcyclohexanecarboxylic acid, p-isopropylhexahydrobenzoic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1-methylethyl, cyclohexanecarboxylic acid, 4-isopropyl, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1-methylethyl-, trans
PubChem CID 81526
IUPAC-namn 4-propan-2-ylcyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER CC(C)C1CCC(CC1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 170.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.