missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

cis-4-Methyl-1,2-3,6-tetrahydrophthalic Anhydride, TRC

Produktkod. 30474448
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474448 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30474448 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM330160250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material cis-4-Methyl-1,2-3,6-tetrahydrophthalic Anhydride
CAS 1694-82-2
Molekylformel C9 H10 O3
Kvantitet 250 mg
Synonym cis-4-Methyl-1,2-3,6-tetrahydrophthalic Anhydride, (3aR,7aS)-rel-3a,4,7,7a-tetrahydro-5-methyl-1,3-Isobenzofurandione, 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-5-methyl-, cis-, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 4-methyl-, cis- (8CI), 4-Methyl-cis-4-cyclohexene-1,2-decarboxylic anhydride, 4-Met
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(11)12-8(6)10/h2,6-7H,3-4H2,1H3/t6-,7+/m1/s1
LEDER CC1=CC[C@@H]2[C@H](C1)C(=O)OC2=O
IUPAC-namn (3aS,7aR)-5-methyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-2-benzofuran-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 166.174
Formel vikt 166.063
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.