Läs mer
cis-4-Methylcyclohexylamine Hydrochloride, Mikromol
Beskrivning
cis-4-Methylcyclohexylamine Hydrochloride, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-4-Methylcyclohexylamine Hydrochloride |
| CAS | 33483-66-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | cis-4-Methylcyclohexylamine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H15 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | cis-4-Methylcyclohexylamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15N.ClH/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;/h6-7H,2-5,8H2,1H3;1H/t6-,7+; |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.C[C@@H]1CC[C@H](N)CC1 |
| Visa mer |