Läs mer
cis-4-Octene, 97%
Produktkod. 11384838
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384838 50 g 50g
11374838 2 g 2g
11364838 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11384838 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043156.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7642-15-1 | C8H16 | 112.22 g/mol
cis-4-okten används som kedjeöverföringsmedel i polymerisationsreaktioner och som depolymeriseringsmedel i epoxifunktionaliserade oligomerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7642-15-1
Molekylformel C8H16
Molekylvikt (g/mol) 112.22
MDL-nummer MFCD00067484
InChI-nyckel IRUCBBFNLDIMIK-FPLPWBNLSA-N
Synonym cis-4-octene, z-oct-4-ene, z-4-octene, 4-octene, z, unii-19430whf5e, 4z-4-octene, 4z-oct-4-ene, 4-octene, 4z, cis-4-octene 1g, unii-68k818w2zc component
PubChem CID 5364446
LEDER CCC\C=C/CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-4-Octene
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3295
Löslighetsinformation Immiscible with water.
IUPAC-namn (Z)-okt-4-en
Formel vikt 112.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.