missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
cis-5,11-Diethyl-5,6,11,12-tetrahydro-2,8-chrysenediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-5,11-Diethyl-5,6,11,12-tetrahydro-2,8-chrysenediol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24O2/c1-3-13-9-15-11-17(23)6-8-20(15)22-14(4-2)10-16-12-18(24)5-7-19(16)21(13)22/h5-8,11-14,23-24H,3-4,9-10H2,1-2H3/t13-,14-/m1/s1 |
| Formel vikt | 320.1776 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?