Läs mer
Thermo Scientific Chemicals cis-5,8,11,14,17-eikosapentaensyra
Produktkod. 15497269
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15497269 100 mg -
15407279 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497269 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66060.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3705.60 SEK
    3326.65 SEK / 100mg
    Save 378.95 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10417-94-4 | C20H30O2, C20H30O2 | 302,46 g/mol
Viktig fleromättad fettsyra i den marina näringskedjan som fungerar som en prekursor för familjerna prostaglandin-3 och tromboxan-3. Den skiljer sig från arakidonsyra (eikosatetraensyran som är en prekursor för prostaglandin- och tromboxan-2-familjerna) genom den extra dubbelbindningen mellan det tredje och fjärde kolet från molekylens metylände . Antilipemiskt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10417-94-4
Molekylformel C20H30O2
Synonym EPA; Timnodonsyra
Specifikationer
Kvantitet 100 mg
Beskrivning Färglös
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
Formel vikt 302.45
Flampunkt 93 °C (199 °F)
Densitet 0.943
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Smältpunkt -54°
Löslighet Löslig i metanol
Produkttyp cis-5,8,11,14,17-eikosapentaensyra
Form Olja
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Eicosapentaenoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.