Läs mer
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid |
| CAS | 10417-94-4 |
| Molekylformel | C20H30O2 |
| MDL-nummer | MFCD00065716 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.45 |
| Procent renhet | 95% |