Läs mer
cis-5-norbornen-endo-2,3-dikarboxylsyraanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11334559
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334559 250 g 250g
11324559 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334559 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24951.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 129-64-6 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
cis-5-norbornen-endo-2,3-dikarboxylsyraanhydrid används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
cis-5-norbornene-endo-2,3-dikarboxylsyraanhydrid används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Det sönderdelas
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129-64-6
Molekylformel C9H8O3
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00151106,MFCD00069013,MFCD00630580,MFCD00151106
InChI-nyckel KNDQHSIWLOJIGP-UHFFFAOYNA-N
Synonym cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride
PubChem CID 126963424
IUPAC-namn 4-oxatricyklo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-en-3,5-dion
LEDER O=C1OC(=O)C2C3CC(C=C3)C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride
Smältpunkt 164°C to 167°C
Densitet 1.417
Kvantitet 250 g
Beilstein 83657
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,1796
Löslighetsinformation It decomposes aq. soln..
Formel vikt 164.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.