Läs mer
cis-5-norbornen-exo-2,3-dikarboxylsyraanhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10776255 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10776255 5 g Glasflaska 5g
10507824 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10776255 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 425740050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 2746-19-2 | Molekylformel: C9H8O3 | Molekylvikt: 164,16 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2746-19-2
Molekylformel C9H8O3
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00630580
InChI-nyckel KNDQHSIWLOJIGP-RNGGSSJXSA-N
Synonym cis-5-norbornene-exo-2,3-dicarboxylic anhydride, 3ar,4r,7s,7as-rel-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, himic anhydride, unii-n1kqo6559b, norborn-5-ene-2exo,3exo-dicarboxylic acid anhydride, 4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 3aalpha,4beta,7beta,7aalpha-9ci, exo-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, exo-3,6-methylene-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, endicanhydride, 1r,2r,6s,7s-4-oxatricyclo 5.2.1.0 2 ,? dec-8-ene-3,5-dione
PubChem CID 637794
LEDER C1C2C=CC1C3C2C(=O)OC3=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-5-Norbornene-exo-2, 3-dicarboxylic anhydride
Smältpunkt 144 °C
Kvantitet 5 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Formel vikt 164.16
Procent renhet 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • cis-5-Norbornene-exo-2,3-dicarboxylic anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.