Läs mer
cis-7-Tetradecenal(>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-7-Tetradecenal |
| CAS | 65128-96-3 |
| Molekylformel | C14 H26 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (7Z)-7-Tetradecenal, (Z)-7-Tetradecenal, cis-7-Tetradecenal |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h7-8,14H,2-6,9-13H2,1H3/b8-7- |
| LEDER | CCCCCC\C=C/CCCCCC=O |
| IUPAC-namn | (Z)-tetradec-7-enal |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.36 |
| Formel vikt | 210.1984 |