Läs mer
cis-8,11,14-eikosatriensyra, TRC
Produktkod. 30009105
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009105 100 mg
17977154 10 mg
17988314 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009105 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE477930100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1783-84-2
Molekylformel C20 H34 O2
Molekylvikt (g/mol) 306.48
Synonym 8,11,14-Eicosatrienoic acid, (Z,Z,Z)- (8CI), (8Z,11Z,14Z)-8,11,14-Eicosatrienoic acid, (Z,Z,Z)-8,11,14-Eicosatrienoic acid, 8,11,14-Eicosatrienoic acid, 8,11,14-all-cis-Eicosatrienoic acid, 8Z,11Z,14Z-Eicosatrienoic acid, Bishomo-γ-linolenic acid, DGLA, Dihomo-γ-linolenic acid, Diroleuton, Ro 12-1989, all-cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid, cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid, cis-8,cis-11,cis-14-Eicosatrienoic acid, γ-Homolinolenic acid
IUPAC-namn (8Z,11Z,14Z)-ikosa-8,11,14-trienosyra
LEDER CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material all-cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13H,2-5,8,11,14-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-
Formel vikt 306.2559